Learn More
Kautex™ Flacone con collo stretto in PVC trasparente
Codice prodotto. 15901421
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 l
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 106
pezzi 194
pezzi 390
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15901421 0.5 L pezzi 194
10717371 0.25 l pezzi 390
15931421 0.25 l pezzi 390
10383781 0.5 L Pezzo
10038030 1 L Pezzo
17848127 1 L pezzi 106
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15901421 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000071106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    377.84€ / pezzi 194
    Risparmia 46.16€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Grasp the Kautex™ PVC Transparent Rectangular Narrow Neck Bottle by its ripped sides for stability as you package. send samples, store and mail its contents. The bottle is also leak-proof.
  • Crystal clear transparent presentation
  • Ripped sides for secure grip
  • Leak-proof
  • PVC
Order Info
Le chiusure non sono incluse; venduto separatamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5 L
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 19.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Packaging, Sending Samples, Mailing
Materiale PVC
Finitura collo Narrow
Closure Included No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 189 mm
Forma Pozzetti quadrati
Product Type Narrow Neck Bottle