Learn More
Fisherbrand™ Tubo trasparente in PVC
Codice prodotto. 12375859 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
6.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12375859 8 mm 10m
12345859 3 mm 10m
12365859 6.5 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12375859
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
°
  • Atossico
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) °