Learn More
Fisherbrand™ Tubo in PVC
Codice prodotto. 12385869 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
19 mm
Dimensione della confezione:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12385869 19 mm 10m
12375869 16 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12385869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.03€
    37.93€ / 10m
    Risparmia 19.10€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for moderate pressure or vacuum applications
All dimensions are approximate.
  • Transparent, colorless
  • Terylene mesh reinforced wall
  • Flexible yet great inherent strength
  • Suitable for moderate pressure or vacuum applications
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 19 mm
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 10 m
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per le applicazioni a vuoto o con pressioni moderate
Colore Incolore