Learn More
VACUUBRAND™ PVC Vacuum Tubings with Internal Spiral with Small Flanges KF
Codice prodotto. 10009540 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
25 mm
40 mm
Overall Length (Metric):
50 cm
500 mm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
10009540 25 mm 100 cm Pezzo
10749181 16 mm 100 cm Pezzo
10293321 40 mm 100 cm Pezzo
10310552 16 mm 50 cm Pezzo
10479692 25 mm 50 cm Pezzo
10035301 40 mm 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10009540 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20686021
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A smooth, flexible and chemically resistant tubing option for the laboratory.
  • Small flanges made of aluminum, with internal stainless steel spiral
  • Available in a range of sizes and lengths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 100 cm
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 25
Product Type Vacuum Tubing