Description
Rack di scolo con set per montaggio a parete (viti, tasselli). Un canale di scolo amovibile è disponibile come opzione, con un collegamento per il tubo di scarico in grado di scaricarsi direttamente in un lavandino da laboratorio.
- Rack di scolo in PVC, aste in polipropilene
- Con chiave per le aste
- Tre diverse lunghezze dell'asta per adattarle ai vari impianti
- Infrangibile
- Le aste si bloccano con uno scatto per un posizionamento sicuro
Specifications
Specifications
| Materiale | PVC, polipropilene |
| Posizioni | 33 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic Drying of Apparatus |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.7 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 15.7 in. |
| Include | Chiave, set di viti e tasselli per il montaggio a parete, canale di drenaggio rimovibile, connessione per un tubo di drenaggio, scatola di aste, 5 aste da 60 mm, 26 aste da 100 mm, 2 aste da 150 mm |
| Product Type | With draining channel |
| Altezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |