Learn More
Buerkle™ Wallmount Draining Rack
Codice prodotto. 10413101 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
33
53
77
Product Type:
Scolatoio a parete
With draining channel
Without draining channel
Altezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Product Type Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
10413101 77 Scolatoio a parete 600 mm 600 mm Pezzo
10701172 53 Without draining channel 500 mm 500 mm Pezzo
10201501 33 With draining channel 400 mm 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 10413101 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96402060
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Wallmount Draining Rack made of plastic, shatterproof, proven thousands of times in the lab and adjusted to the requirements there.
Rack di scolo con set per montaggio a parete (viti, tasselli). Un canale di scolo amovibile è disponibile come opzione, con un collegamento per il tubo di scarico in grado di scaricarsi direttamente in un lavandino da laboratorio.
  • Rack di scolo in PVC, aste in polipropilene
  • Con chiave per le aste
  • Tre diverse lunghezze dell'asta per adattarle ai vari impianti
  • Infrangibile
  • Le aste si bloccano con uno scatto per un posizionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PVC, polipropilene
Posizioni 77
Da utilizzare con (applicazione) Hygienic Drying of Apparatus
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Include Chiave, set di viti e tasselli per il montaggio a parete, canale di drenaggio rimovibile, connessione per un tubo di drenaggio, scatola di aste, quindici aste da 60 mm, cinquantasei aste da 100 mm, sei aste da 150 mm
Product Type Scolatoio a parete
Altezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 600 mm