Learn More
Buerkle™ PVDF Fish-Clip
Buerkle™ PVDF Fish-Clip can be used for gentle stirring in any type of vessel such as beakers, bottles, Erlenmeyer and round-bottom flasks.
Marca:  Buerkle™ 8280-0006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05750kg
Codice prodotto. 10058671
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Allerta:
Magnetic stirrer is not supplied.
Descrizione
Descrizione
  • PVDF, autoclavable, excellent chemical resistance
  • Rotor 15mm Ø
  • Gas tight
  • Support rod length 250mm
  • Includes stirring bar
Specifica
Specifica
Blue
Used for Cell Cultures, Abrasive Media and Other Liquids That Are Sensitive to Mechanical Stress Are Gently Stirred Using Fish Clip
250 mm
Fish-Clip
Beakers, Bottles, Erlenmeyer and Round Bottom Flasks
6 mm dia. Stirring bar
1 Ea.
PVDF