Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tappi a vite e rubinetto a tre vie in PVDF (polivinilidenfluoruro)
Codice prodotto. 15321681
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
4 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina unitSize
15321681 8 mm Pezzo
15351671 4 mm Pezzo
15311681 6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15321681 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F308880010
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La configurazione a tre vie di questi rubinetti di arresto consente il collegamento di due o tutte e tre le porte
  • Le tubulazioni scanalate ospitano tubi in gomma o plastica
  • In PVDF (polivinilidenfluoruro), un fluoropolimero resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Il prodotto resiste a temperature fino a 204 °C
  • Pressione nominale massima 34.3 KPa (5 psi)
  • Autoclavabile a vapore
Specifica
Foro spina 8 mm
Descrizione Rubinetto d’arresto a 3 vie
Materiale PVDF
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Pressione 34.3 KPa
Adatto al tubo ID 10 mm
Temperatura (sistema metrico) 204 °C max.
N. per confezione 1
N. per custodia Scatola da 1
Plug Material Tubo in plastica o in gomma