Learn More
Masterflex™ Connettore a Y in PVDF
Combine these simple, economical fittings with flexible tubing for use in low-pressure applications (generally less than 30 psi). Cole-Parmer™ PVDF Barbed Y-Connectors are designed for quick and easy assembly without tools.
Marca:  Masterflex™ 30703-90
18.34 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28080" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11806643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.67€
    22.80€ / pezzi 10
    Risparmia 11.87€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range: –62 to 129°C
  • Excellent Chemical Resistance
  • Sterilize by ethylene oxide or autoclave
Certificati
Promozioni
Promozioni
Promo
Scade: 2026-12-31
Outlet Corner
codice promo: 28080
Exclusive offers subject to immediate product availability and whilst stocks last.
Applicazione e aggiunta della promozione...