missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ PX140 Series Nylon Light Duty Industrial Gloves

Codice prodotto. 12930005
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12930005 6 12 paia
12950005 8 12 paia
12940005 7 12 paia
12970005 10 12 paia
12960005 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12930005 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore C381060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Comfort and protection for lightweight appications.

  • Industrial gloves
  • Lightweight and stretchable liner for optimized fit and feel
  • Good abrasion resistance due to the polyurethane coating on the palm
  • Elasticated knitwrist to ensure snug fit
  • Comfort and dexterity
  • Ventilated back ensures that the hand can breathe naturally

Applications:

  • Chassis assembly, body trimming
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Descrizione Not Anti-static, Not silicon-free
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
Coating Material Polyurethane
Colore White
Monouso Reusable
Finitura esterna No Texture
Latex Free No
Materiale Polyurethane, Nylon
Powdered Powder Free
Product Type Multi-use Industrial Gloves
Size 6
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Nylon
Serie PX140
Lunghezza (sistema imperiale) 8.6 to 10.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 220 to 260 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.