Learn More
PYBOP™, 99%
Codice prodotto. 10581311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10581311 5 g 5g
10750951 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581311 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270720050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128625-52-5
Formula molecolare C18H28F6N6OP2
Molecular Weight (g/mol) 520.39
Numero MDL MFCD00077411
InChI Key VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 2724699
IUPAC Name benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico PYBOP*
Nota nome 99%
Punto di fusione 145°C to 160°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,dmf,dcm,thf and,n-methylpyrrolidine
Peso formulazione 520.39
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PYBOP
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.