Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers Acc. to Gay Lussac Adjusted
Codice prodotto. 10385781
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10385781 25 mL Pezzo
10400903 5 mL Pezzo
10778271 50 mL Pezzo
10335881 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10385781 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05630222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.00€
    63.96€ / pezzi 1
    Risparmia 24.04€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Stopper top ground and polished
  • Adjusted to In (with individual certificate)
  • Accuracy: 0.001 cm³
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Capcity shown is nominal capacity
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)