Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Unadjusted
Codice prodotto. 10797701
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10797701 5 mL Pezzo
10315691 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10797701 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    23.58€ / pezzi 1
    Risparmia 12.42€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 17-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
  • Unadjusted, stopper NS 10/19
  • With capillary, stopper top ground and polished
  • Imprint of nominal capacity at the bottom
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)