Learn More
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac
Codice prodotto. 10758102
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10758102 5 mL Pezzo
10217341 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10758102 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42571008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.97€
    53.52€ / pezzi 1
    Risparmia 29.45€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
For the measurement of liquid density in the laboratory.
  • With ground-in stopper
  • Precisely adjusted
  • Available in different capacities
Specifica
Tipo Pycnometer acc. to Gay-Lussac
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Measuring liquid density
Descrizione With ground-in stopper