Learn More
Karl Hecht™ Pycnometers with Ground-In Thermometer
Codice prodotto. 10504432
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10504432 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10504432 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42572032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.12€
    170.01€ / pezzi 1
    Risparmia 94.11€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
For the measurement of liquid density and temperature in the laboratory.
  • With ground-in thermometer
  • Precisely adjusted
  • Side capillary with ground-on cap joint size 7.5
  • Flask of Erlenmeyer form
  • Thermometer ground joint size 10/19
  • Thermometer with blue filling, +10°C + 35°C
Specifica
Tipo Pycnometer
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Measuring liquid density, temperature
Product Type Blue thermometer filling
Descrizione With ground-in thermometer