Learn More
PYCRL Mouse anti-Human, Clone: OTI3E1, TrueMAB™, Origene
Codice prodotto. 17555801
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
17555801 30 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17555801 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA502033S
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Mouse Monoclonal Antibody
PYCRL Monoclonal antibody specifically detects PYCRL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifica
Antigene PYCRL
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI3E1
Concentrazione 0.81 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene PYCR3
N. accesso geni Q53H96
Alias gene 1110058B13Rik; 2700073G24Rik; P5C reductase 3; P5CR 3; PYCR3; Pycrl; pyrroline-5-carboxylate reductase 3; pyrroline-5-carboxylate reductase-like; pyrroline-5-carboxylate reductase-like protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombinant protein of human PYCRL produced in HEK293T cell.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 65263
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b