Learn More
PyOxim, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11936691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936691 5 g 5g
11926691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441410050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 153433-21-7
Formula molecolare C17H29F6N5O3P2
Molecular Weight (g/mol) 527.39
Numero MDL MFCD18643381
InChI Key RDWDVLFMPFUBDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyoxim, pyoxime, ethyl cyano hydroxyimino acetato-tri-1-pyrrolidinyl-phosphonium hexafluorophosphate, cyano-ethoxycarbonyl methyleneaminooxy tris 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 46910530
IUPAC Name [(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-tripyrrolidin-1-ylphosphanium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N1CCCC1)N1CCCC1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico PyOxim
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 527.39
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • PyOxim