Learn More
R&D Systems™ PYR 41
Codice prodotto. 18055582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18055582 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18055582 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2978/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    350.70€ / 10mg
    Risparmia 36.15€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ubiquitin-activating enzyme (E1) inhibitor
Cell-permeable, irreversible ubiquitin-activating enzyme (E1) inhibitor (IC50 < 10 μM). Blocks ubiquitination and prevents ubiquitin-mediated proteasomal degradation. Inhibits NF-κB activation, blocks degradation of p53, increases p21 levels and induces apoptosis in vitro. Also causes an increase in sumoylation of proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PYR 41
CAS 418805-02-4
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C17H13N3O7
Peso formulazione 371.3
Purezza >98%
Peso molecolare 371.305