Learn More
PYR-41, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465628
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465628 10 mg 10mg
16456156 100 mg 100mg
16441797 50 mg 50mg
16418327 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16465628 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13296
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
Specifica
Materiale o nome chimico PYR-41
CAS 418805-02-4
Colore Red browm
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H13N3O7
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 46 mg/mL (123.89 mM)
SMILES O=C(N1)/C(C(N1C2=CC=C(C=C2)C(OCC)=O)=O)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3
Molecular Weight (g/mol) 371.3
Peso formulazione 371.3
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only