Learn More
PYR-41, TRC
Codice prodotto. 30418928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418928 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8403801MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylene]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate
CAS 418805-02-4
Formula molecolare C17 H13 N3 O7
Quantità 1 mg
Sinonimo 4-[4-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-dioxo-1-pyrazolidinyl]-benzoic acid Ethyl Ester, PYR-41
InChI Formula InChI=1S/C17H13N3O7/c1-2-26-17(23)10-3-5-11(6-4-10)19-16(22)13(15(21)18-19)9-12-7-8-14(27-12)20(24)25/h3-9H,2H2,1H3,(H,18,21)/b13-9-
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2NC(=O)\C(=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])\C2=O
IUPAC Name ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylene]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate
Molecular Weight (g/mol) 371.3
Peso formulazione 371.0753