Learn More
Pyrazinamide, 99%
Codice prodotto. 10484725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10484725
Marca: Thermo Scientific Acros 157640100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-96-4 | C5H5N3O | 123.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-96-4
Formula molecolare C5H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Numero MDL MFCD00006132
InChI Key IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
PubChem CID 1046
ChEBI CHEBI:45285
IUPAC Name pyrazine-2-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazinamide
Nota nome 99%
Punto di fusione 188°C to 191°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 8067
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15mg/mL. Other solubilities: 13.8mg/mL methanol- 5.7mg/mL abs. ethanol,3.8mg/mL isopropanol- 1.0mg/mL ether,0.01mg/mL isooctane- 7.4mg/mL chloroform
Peso formulazione 123.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles