Learn More
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11469617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469617 25 g 25g
11459617 5 g 5g
11479617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22108.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-01-0
Formula molecolare C6H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 168.108
Numero MDL MFCD00006131
InChI Key ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
PubChem CID 66628
IUPAC Name pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Punto di fusione ∼188°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 147982
Indice di Merck 14,7958
Peso formulazione 168.11
Percent Purity 98%