Learn More
Pyrazine-2-carbonitrile, Mikromol
Codice prodotto. 30461209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30461209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461209 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0385.020100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyrazine-2-carbonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Nomi componenti o analita Pyrazinenitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H3 N3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pyrazinonitrile, Pyrazinecarbonitrile, Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinyl cyanide, Pyrazinamide EP Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
Tipo di soluzione Neat
SMILES N#Cc1cnccn1
IUPAC Name pyrazine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 105.1
Quantità 100 mg
Peso formulazione 105.0327 g/mol