Learn More
Pyrazine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051770 25 mg 25mg
17949304 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051770 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0385.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyrazine-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Nomi componenti o analita Pyrazine-2-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), Pyrazinamide Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
IUPAC Name pyrazine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 124.1
Quantità 25 mg
Peso formulazione 124.0273 g/mol