Learn More
Pyrazinecarbonitrile, 99%
Codice prodotto. 11946651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11946651 10 g Bottiglia in vetro 10g
10735441 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436920100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19847-12-2 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19847-12-2
Formula molecolare C5H3N3
Molecular Weight (g/mol) 105.10
Numero MDL MFCD00049361
InChI Key PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazinecarbonitrile, 2-cyanopyrazine, cyanopyrazine, 2-pyrazinecarbonitrile, pyrazinenitrile, pyrazinonitrile, 2-cyanopyarine, 2-cyano pyrazine
PubChem CID 73172
ChEBI CHEBI:3982
IUPAC Name pyrazine-2-carbonitrile
SMILES N#CC1=CN=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazinecarbonitrile
Punto di fusione 20°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1740g/mL
Punti di ebollizione 90°C to 93°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589nm)
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.174
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 105.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pyrazinecarbonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.