Learn More
Pyrazinenitrile, TRC
Codice prodotto. 30418609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418609 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8411005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Formula molecolare C5 H3 N3
Quantità 5 g
Sinonimo Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinenitrile, Pyrazinyl cyanide
InChI Formula InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
SMILES N#Cc1cnccn1
IUPAC Name pyrazine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 105.1
Peso formulazione 105.0327