Learn More
Pyrazole, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-188907
33.33 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
288-13-1
C3H4N2
68.08
MFCD00005234
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
1048
CHEBI:17241
1H-pyrazole
C1=CNN=C1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
288-13-1
C3H4N2
68.08
MFCD00005234
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
1048
CHEBI:17241
1H-pyrazole
C1=CNN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Pyrazole
Nota nome 98%
Punto di fusione 66.0°C to 70.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 186.0°C to 188.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Beilstein 23, 39
Fieser 01,958; 12,419
Indice di Merck 15, 8071
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 68.08
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.