Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10544493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10544493 1 g Amber Glass Bottle 1g
10065912 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10544493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 63237-88-7
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD06739057
InChI Key AYGNAOBAPQNTIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxypyrazolo 1,5-a pyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15887, 2-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1 pound not5-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 7127820
IUPAC Name pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NN2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche