Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532822 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10495122 1 g Amber Glass Bottle 1g
10652685 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10532822 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC26501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16205-46-2
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.148
Numero MDL MFCD00229214
InChI Key HRSDPDBQVZHCRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, zlchem 84, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, pyrazolo pyridine-3-carboxylic acid, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795462
IUPAC Name pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=NN2C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%