Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11474480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474480 250 mg 250mg
11484480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11474480 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50074.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 362661-83-4 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 362661-83-4
Formula molecolare C8H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 146.149
Numero MDL MFCD06739029
InChI Key SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 10866474
IUPAC Name pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde
Punto di fusione 83°C to 86°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 97%