Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyridine, 97%
Codice prodotto. 15407537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407537 250 mg 250mg
15497527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35502.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 274-56-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 274-56-6
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD08752622
InChI Key DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
PubChem CID 67507
IUPAC Name pyrazolo[1,5-a]pyridine
SMILES C1=NN2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Colore Brown or Colorless to Red
Punti di ebollizione 37°C to 39°C (0.2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.6075
Quantità 250 mg
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid