Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10220270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10220270 1 g Bottiglia in vetro 1g
10078289 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10220270 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432720010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1086375-50-9 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1086375-50-9
Formula molecolare C7H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.14
Numero MDL MFCD09414725
InChI Key SBDWLDBGGVPVAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazolo 1,5-a pyrimidine-5-carboxylic acid, pyrazolo 1?5-a pyrimidine-5-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 28875802
IUPAC Name pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=NN2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Punto di fusione 222°C to 225°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.