Learn More
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30416720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30416720 25 mg -
30422149 250 mg 250mg
30413926 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30416720 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP84653525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1086375-50-9
Formula molecolare C7H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.13
IUPAC Name pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Peso formulazione 163.0382