Learn More
Pyrene, 98%
Codice prodotto. 10245101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245101 100 g Bottiglia in vetro 100g
10673132 25 g Bottiglia in vetro 25g
10465755 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10245101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180831000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129-00-0
Formula molecolare C16H10
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Numero MDL MFCD00004136
InChI Key BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
IUPAC Name pyrene
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrene
Punto di fusione 148°C to 152°C
Colore Green-Yellow to Yellow
Punti di ebollizione 393°C
Punto d'infiammabilità 210°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Indice di Merck 15,8074
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene and toluene,slightly soluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 202.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrene