Learn More
Pyrene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrene |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H |
| Peso formulazione | 202.0783 |
| Percent Purity | >95% |