Learn More
Imbuto filtrante Buchner in vetro Pyrex™, diametro 120 mm
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass. Pyrex™ 120mm Diameter Glass Büchner Filter Funnel with integral sintered glass disc is highly resistant to most corrosive reagents and eliminates the need for filter papers.
349.00€ - 675.00€
Specifica
Product Type | Imbuto per filtrazione Buchner |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Diametro (sistema metrico) gambo | 19 mm |
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
Altezza (sistema metrico) | 290 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12683222
|
Pyrex
3720/02M |
da 100 a 160 μm | 1 |
367.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12693222
|
Pyrex
3720/04M |
da 40 a 100 μm | 2 |
349.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11901558
|
Pyrex
3720/06M |
da 16 a 40 μm | 3 |
367.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12613232
|
Pyrex
3720/08M |
10 to 16μm | 4 |
675.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
- Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- For convenient filtration of solutions
- No filter papers required
- Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid - Choice of disc diameters and porosities
Specifica
Imbuto per filtrazione Buchner | |
19 mm | |
290 mm | |
120 mm | |
120 mm |
1000 mL | |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Per la filtrazione delle soluzioni in assoluta semplicità | |
Disco in vetro sinterizzato per piastra filtrante integrata |