Learn More
Imbuto filtrante Buchner in vetro Pyrex™, diametro 30 mm
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass. Pyrex™ 30mm Glass Büchner Filter Funnnel includes an integral sintered glass disc also constructed with Pyrex™ glass. High resistance to most corrosive agents, and does not require filter papers.
305.00€ - 1120.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 35 ml |
---|---|
Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per un'adeguata filtrazione delle soluzioni |
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11971025
|
Pyrex
3620/06 |
3 | da 16 a 40 μm |
305.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12633212
|
Pyrex
3620/02 |
1 | 100 to 160μm |
305.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12643212
|
Pyrex
3620/04 |
2 | da 40 a 100 μm |
305.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11981548
|
Pyrex
3620/08 |
4 | da 100 a 160 μm |
305.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15537710
|
Pyrex
3620/10 |
5 | 1.0 to 1.6μm |
1120.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass. Pyrex™ 30mm Glass Büchner Filter Funnnel includes an integral sintered glass disc also constructed with Pyrex™ glass. High resistance to most corrosive agents, and does not require filter papers.
- Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
- Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- For convenient filtration of solutions - No filter papers required - Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulfuric acid
- Choice of disc diameters and porosities
Specifications
35 ml | |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Per un'adeguata filtrazione delle soluzioni | |
Disco in vetro sinterizzato per piastra filtrante integrata | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
8 mm | |
160 mm | |
30 mm | |
100 mm |