Learn More
Corning™ Pipette PYREX™ 7079
Codice prodotto. 11922298 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
Graduazioni negative:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 175
pezzi 240
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative unitSize
11922298 5 ml 0.1 ml 1 ml pezzi 240
10098512 2 ml 0.01 ml 0.2 ml pezzi 700
11912298 2 ml 0.01 ml 0.2 ml pezzi 175
10252513 5 ml 0.1 ml 1 ml pezzi 960
11996978 1 ml 0.01 ml 0.2 ml pezzi 1000
10323473 1 ml 0.01 ml 0.2 ml pezzi 1000
11932298 10 ml 0.1 ml 2 ml pezzi 120
10058662 10 ml 0.1 ml 2 ml pezzi 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11922298 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 70795N
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ disponibili in stock offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
These disposable glass pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out and offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for burr-free, even flow rates. Nonsterile, unplugged, and bulk packed. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spina aspiratore No
Calibrato
Calibrazione To Deliver
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Vetro
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Diagnostic, Blood, Serum,
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Graduation Type Negative Graduations
Lunghezza (sistema imperiale) 11.41 in.
Graduazioni negative 1 ml
Quantità 240/Pk. (960/Cs.)
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.