Learn More
Pyrex™ Amber Borosilicate Glass Class A Certified Volumetric Flask
Codice prodotto. 11353664
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolleranza:
±0.02 mL
±0.03 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.1 mL
±0.12 mL
±0.2 mL
±0.3 mL
±0.5 mL
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Tolleranza Altezza (sistema metrico) unitSize
11353664 2000 mL 29/32 ±0.5 mL 370 mm Pezzo
11303664 100 mL 14/23 ±0.08 mL 170 mm pezzi 5
11343664 1000 mL 24/29 ±0.3 mL 300 mm pezzi 2
11373654 10 mL 10/19 ±0.02 mL 90 mm pezzi 5
11313664 200 mL 14/23 ±0.1 mL 210 mm pezzi 5
11383654 25 mL 10/19 ±0.03 mL 110 mm pezzi 5
11323664 250 mL 14/23 ±0.12 mL 220 mm pezzi 2
11333664 500 mL 19/16 ±0.2 mL 260 mm pezzi 2
11393654 50 mL 12/2 ±0.05 mL 140 mm pezzi 5
11363654 5 mL 10/19 ±0.02 mL 70 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11353664 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3152/22AWC
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass with amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
  • Calibrated to tolerances required by United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Engraved with individual serial number
  • Supplied with certificate of calibration traceable to National standards
  • Conformity ‘H’ certified
  • Polyethylene stopper
  • White enamel inscriptions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, Conformity 'H' certified
Materiale chiusura Polyethylene
Colore Ambra
Descrizione White enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 370 mm
Tolleranza ±0.5 mL
Graduated Yes
Classe A
Dimensione chiusura 29/32