Learn More
Pyrex™ Amber Borosilicate Glass Class A Certified Volumetric Flask
Beskrivelse
- Calibrated to tolerances required by United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
- Engraved with individual serial number
- Supplied with certificate of calibration traceable to National standards
- Conformity ‘H’ certified
- Polyethylene stopper
- White enamel inscriptions
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, Conformity 'H' certified |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Colore | Ambra |
| Descrizione | White enamel inscriptions |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Tolleranza | ±0.02 mL |
| Graduated | Yes |
| Classe | A |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?