Learn More
Pyrex™ Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo
Codice prodotto. 10241950
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10000 ml
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10241950 5000 ml Pezzo
10809290 25 ml pezzi 10
10261320 50 ml pezzi 10
10009769 100 ml pezzi 10
12509145 250 ml pezzi 10
10271320 500 ml pezzi 10
10383540 1000 ml pezzi 10
10079479 2000 ml pezzi 10
10547520 10000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10241950 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 1519/16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.35€
    285.68€ / pezzi 1
    Risparmia 57.67€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie per terreni di coltura in vetro ambrato, per conservare materiali fotosensibili. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ sono prodotte in vetro borosilicato con rivestimento ambrato e assorbimento UV fino a 500 nm.
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
  • Bottles only
  • Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Colore Ambra
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di materiali fotosensibili
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 1/PK
Closure Included No
Graduated Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Diametro (sistema metrico) 181 mm
Capacità (sistema imperiale) 169.1 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità ISO 4796
Product Type Media Bottle