Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Ground Glass Side Socket
Codice prodotto. 11377884
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11377884 20,000 mL Pezzo
11357884 10,000 mL Pezzo
13421909 2000 mL pezzi 5
11347884 5000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11377884 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1541/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.30€
    425.86€ / pezzi 1
    Risparmia 84.44€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 11-02-2027
Manufactured from borosilicate glass
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Compliance
ISO 4796
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20,000 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 59 mm
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 492 mm
Diametro (sistema metrico) 288 mm
Product Type Aspirator Bottle