Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Ground Glass Side Socket And Stopper
Codice prodotto. 11327894
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11327894 20,000 mL Pezzo
11317894 10,000 mL Pezzo
12539965 2000 mL pezzi 2
11307894 5000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11327894 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1569/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.85€
    468.17€ / pezzi 1
    Risparmia 95.68€
    16% Sconto
In stock
Ground neck and supplied with glass stopper
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20,000 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 60 mm
Include Glass stopper
Materiale Borosilicate Glass
Numero stopper 60/46
Altezza (sistema metrico) 508 mm
Diametro (sistema metrico) 288 mm
Product Type Aspirator Bottle