Learn More
Bottiglia per aspirazione con uscita laterale per tubo Pyrex™
Codice prodotto. 13471829
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13471829 500 ml pezzi 10
10355140 1000 ml pezzi 5
11317884 1000 ml Pezzo
11307884 500 ml Pezzo
10599530 250 ml pezzi 10
10191250 2000 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13471829 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1531/08D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.60€
    482.35€ / pezzi 10
    Risparmia 97.25€
    16% Sconto
In stock
Robusto flacone aspiratore che consente di conservare e smaltire numerosi liquidi. I flaconi di aspirazione Pyrex™ con derivazione laterale per tubo sono utili contenitori per l'erogazione o la conservazione di una vasta gamma di soluzioni. I flaconi sono dotati di robusti colli con anello e bordo per impieghi gravosi.
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
  • Withstands repeated sterilization (wet or dry)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo 23 mm
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Diametro (sistema metrico) 89 mm
Product Type Flacone aspiratore