Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottles, Large
Codice prodotto. 10195034
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
20 L
5000 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico):
100 mm
127 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro collo esterno (sistema metrico) unitSize
10195034 5000 mL 100 mm Pezzo
12433451 20 L 160 mm Pezzo
11975809 10,000 mL 127 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10195034 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1565/16M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for storage of distilled water
  • Wide neck with simple glass cover
  • Supplied with plastic connector and rubber/PTFE sealing ring
  • Accepts either stopcock GP6/10W or glass tubing of 14mm O.D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) For storage of distilled water etc
Include Lid, Plastic connector and Rubber/PTFE sealing ring
Altezza (sistema metrico) con chiusura 320 mm
Materiale Borosilicate Glass
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Product Type Aspirator Bottle
Diametro (sistema metrico) 200 mm