Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottles, Large
Descrizione
- Wide neck with simple glass cover
- Supplied with plastic connector and rubber/PTFE sealing ring
- Accepts either stopcock GP6/10W or glass tubing of 14mm O.D.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10,000 mL |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 127 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for storage of distilled water etc |
| Include | Lid, Plastic connector and Rubber/PTFE sealing ring |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 395 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 234 mm |
| Product Type | Aspirator Bottle |