Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottles, Large
Codice prodotto. 12433451
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
20 L
5000 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico):
100 mm
127 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro collo esterno (sistema metrico) Dimensione della confezione
12433451 20 L 160 mm Pezzo
10195034 5000 mL 100 mm Pezzo
11975809 10,000 mL 127 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12433451 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1565/22M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for storage of distilled water
  • Wide neck with simple glass cover
  • Supplied with plastic connector and rubber/PTFE sealing ring
  • Accepts either stopcock GP6/10W or glass tubing of 14mm O.D.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Diametro collo esterno (sistema metrico) 160 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storage of distilled water etc
Include Lid, Plastic connector and Rubber/PTFE sealing ring
Materiale Borosilicate Glass
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Diametro (sistema metrico) 300 mm
Product Type Aspirator Bottle