Learn More
Pyrex™ Rubinetto d'arresto per aspiratore in vetro borosilicato con cono smerigliato Pyrex™
Codice prodotto. 11387884
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
53 mm
95 mm
Include:
Chiavetta in vetro tradizionale
Rotaflo™ PTFE key
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Include unitSize
11387884 53 mm Rotaflo™ PTFE key Pezzo
11337894 95 mm Chiavetta in vetro tradizionale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387884 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 1568/04M
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserts into the ground glass side-socket of an aspirator botte. Pyrex™ Borosilicate Glass Aspirator Stopcock with Ground Cone provides a leakproof seal.
  • For use with aspirator bottles 1541 and 1569
  • Cone size: 29/32
  • Type 1568/04M with Rotaflo™ PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
  • Type 1571/02M with traditional glass key
>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Aspirator Stopcock
Foro spina 3 mm
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 53 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aspirator bottles 1541 and 1569
Include Rotaflo™ PTFE key