Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con frangiflutti Pyrex™
Codice prodotto. 11353454
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11353454 250 mL 138 mm 82 mm pezzi 5
11383454 2000 mL 282 mm 161 mm Pezzo
11363454 500 ml 186 mm 101 mm pezzi 5
11373454 1000 mL 222 mm 129 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11353454 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 1134/08
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per miscelare i contenuti mediante movimento a spirale senza alcun rischio di fuoriuscite.
Contains four indents to mix contents consistently and without risk of spillage. Pyrex™ Borosilicate Glass Baffled Erlenmeyer Flasks can withstand multiple autoclave cycles.
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
Specifica
Descrizione Conico
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso nella preparazione di colture
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Stile collo Stretta
Autoclavabile Sì
Mouth Style Stretta
Diametro (sistema metrico) esterno 82 mm