Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato certificato Pyrex™
Codice prodotto. 11323644
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
42662
7/16
Altezza (sistema metrico):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.12 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Altezza (sistema metrico) Tolleranza Dimensione della confezione
11323644 100 mL 14/23 170 mm ±0.08 ml pezzi 5
11353634 1 mL 7/16 65 mm ±0.02 ml pezzi 5
10059279 2000 mL 29/32 370 mm ±0.5 ml Pezzo
11363634 2 mL 7/16 65 mm ±0.02 ml pezzi 5
10811601 5 L 34/35 475 mm ±1 ml Pezzo
11373634 5 ml 42662 70 mm ±0.02 ml pezzi 5
11383634 10 mL 10/19 90 mm ±0.02 ml pezzi 5
11393634 20 mL 10/19 110 mm ±0.03 ml pezzi 5
11303644 25 mL 10/19 110 mm ±0.03 ml pezzi 5
11313644 50 mL 12/21 140 mm ±0.05 ml pezzi 5
11333644 200 mL 14/23 210 mm ±0.1 ml pezzi 5
11911528 250 mL 14/23 220 mm ±0.12 ml pezzi 2
11353644 500 mL 19/26 260 mm ±0.2 ml pezzi 2
11363644 1000 mL 24/29 300 mm ±0.3 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11323644 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3151/14WC
In stock
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è caratterizzata da iscrizioni in smalto bianco per una facile valutazione del volume. Include tappo in polietilene. Con certificato di conformità 'H', secondo gli standard ISO 1042 e DIN 12664 e con calibrazione basata sulle tolleranze della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).
Manufactured from borosilicate glass for corrosion free-performance. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Certified Volumetric Flask features white enamel inscriptions for easy volume assessment. Includes polyethylene stopper. Conformity 'H' certified, complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP.)
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask engraved with individual serial number and supplied with certificate of calibration traceable to National Standards
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • White enamel inscriptions
  • Polyethylene stopper
Specifica
Certificazione/Conformità Classe A, ISO 1042, DIN 12664, USP, con certificato di conformità 'H'
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione White enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Tolleranza ±0.08 ml
Graduated Iscrizioni in smalto bianco
Classe Classe A
Dimensione chiusura 14/23